Learn More
Bel-Art™ TABLETT PP PERFORIERT F PETRI, VE=3 Stück PETRI
Erhöht die Gesamtkapazität des Inkubators
Marke: Bel-Art™ F18983-1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fasst fünf 100 mm- oder fünfzehn 60 mm-Petrischalen
- Aus Polypropylen
- Verfügt über zwei Beschriftungsflächen zur Probenidentifizierung und Löcher am Boden, um den Luftstrom zu erleichtern
- Nicht oberhalb von 100 °C (212 °F) empfohlen; Autoklavieren kann zu Verformungen führen
- Mit 70 % Ethanol oder Labordesinfektionsmitteln desinfizierbar
Spezifikation
Polypropylen | |
Ja | |
Für fünf 100 mm- oder fünfzehn 60 mm-Petrischalen |