Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sprühpumpflaschen Artikelnummer.: 13157256
Zum Warenkorb hinzufügen
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sprühpumpflaschen
Artikelnummer. 13157256 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
250 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Artikelnummer. 13157256
Marke: Bel-Art™ F116330000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kolbenflasche aus Polyethylen niedriger Dichte erzeugt einen feinen Sprühnebel
  • Mit durchsichtiger Kappe zum Verhindern von Verdunstung und versehentlichem Auslaufen
  • 12/Pckg.
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Translucent, White
Material LDPE
Menge 12/Pk.
Sterilität Non-sterile
Closure Included Yes
Autoklavierbar Not Autoclavable
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Narrow, Threaded
Form Cylindrical
Höhe (metrisch) 171.5 mm
Produkttyp Spray Bottle
Breite (angloamerikanisch) 2.33 in.
Länge (angloamerikanisch) 6.75 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6.75 in.
Chemical Label Blank
Verschlussmaterial Polystyrene
Verschlussgröße 18 mm
Durchmesser (metrisch) 59 mm
Verschlusstyp Threaded
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sprühpumpflaschen >