Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Platzsparende Vakuumexsikkatoren
Entgasen Sie Flüssigkeiten schnell und unkompliziert im Labor oder Reinraum mit diesen kleinen Vakuum-Exsikkatoren aus Kunststoff
113.00 CHF - 215.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Vakuum-Exsikkator |
---|---|
Enthält | Obere und untere Abschnitte, O-Ring aus Neopren, Absperrhahn, 0,32 cm dicke perforierte Probenplatte aus Polypropylen, konischer Absperrhahn aus Polypropylen mit PTFE-Stopfen und rotem Griff, flache gewölbte Oberseite aus transparentem Polycarbonat mit großem geripptem Knauf |
Includes: Upper and lower sections, neoprene O-ring, stopcock, polypropylene sample plate
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11316984
|
Bel Art™
F42010-0000 |
Weiß | 8,11 in. | 20,6 cm | Boden aus Polypropylen, oberer Abschnitt aus Polycarbonat |
113.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11326984
|
Bel Art™
F42020-0000 |
Weiß | 10,25 in. | 26 cm | Boden aus Polypropylen, oberer Abschnitt aus Polycarbonat |
167.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11852732
|
Bel Art™
F42025-0000 |
Weiß | 12,12 in. | 31 cm | Boden aus Polypropylen, oberer Abschnitt aus Polycarbonat |
203.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10461135
|
Bel Art™
F42012-0000 |
Klar | 8,11 in. | 20,6 cm | Polycarbonat |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10236044
|
Bel Art™
F42022-0000 |
Klar | 10,25 in. | 26 cm | Polycarbonat |
155.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11357184
|
Bel Art™
F42027-0000 |
Klar | 12,12 in. | 31 cm | Polycarbonat |
215.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Mit diesen kleinen Vakuum-Exsikkatoren aus Kunststoff können Sie Flüssigkeiten schnell und einfach im Labor oder im Klassenzimmer entgasen
- Starke, bruchfeste Geräte sorgen für trockene Lagerung für empfindliche Produkte
- Leichter und preiswerter als Glasmodelle vergleichbarer Größe; platzen im Gegensatz zu Glas nicht ab
- Halten bei Raumtemperatur ein vollständiges Vakuum (29,9 in. Hg) über 24 Stunden
- Ein abgeschrägter Absperrhahn aus Polypropylen mit PTFE-Stopfen für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1/4 in. bis 3/8 in. ermöglicht die kontrollierte Luftzufuhr und verhindert unnötige Verwirbelungen
- Ein Neopren-O-Ring gewährleistet eine dichte Versiegelung bis herunter zu 0°C ohne die Notwendigkeit von Schmierfett (Ring wird durch Schmierfett nicht beschädigt)
- Flache Wölbung durchsichtige Oberseite aus Polycarbonat mit großem gerippten Knopf maximiert die freie Innenhöhe und liefert im Durchschnitt ein um 13 % größeres Innenvolumen im Vergleich zu standardmäßigen hemisphärischen Wölbungen
- Alle Modelle enthalten eine perforierte Platte mit einer Dicke von 1/8 in. (0,32 cm); Einweg- oder wiederverwendbares Trockenmittel kann auf oder unter diese Platte gestellt werden
- Modelle mit durchsichtigen Böden aus Polypropylen bieten bessere Sichtbarkeit aus mehr Winkeln
- Modelle mit Böden aus weißem Polypropylen können glühende Schmelztiegel auf Minerit HD Exsikkatorplatten aus Keramik mit hoher Wärmekapazität (separat erhältlich, F42038-Serie) unterstützen
- Modelle mit durchsichtigen Böden aus Polycarbonat bieten bessere Sichtbarkeit aus mehr Winkeln
Spezifikation
Vakuum-Exsikkator | |
Obere und untere Abschnitte, O-Ring aus Neopren, Absperrhahn, 0,32 cm dicke perforierte Probenplatte aus Polypropylen, konischer Absperrhahn aus Polypropylen mit PTFE-Stopfen und rotem Griff, flache gewölbte Oberseite aus transparentem Polycarbonat mit großem geripptem Knauf |