Learn More
Bel Art™ Secador™ Standard-Exsikkatorschränke: Vertikale Modelle
Aus Durastar™ Co-Polyester. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standardtrockenkammern: Die vertikalen Modelle filtern 99 % der UV-Strahlung und sind beständig gegen Verschmutzungen, Risse und Chemikalien.
Marque:  Bel Art™ F42074-1000
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10260702
  • 1115.00 CHF / 1 Stück
Il en reste null
Verfügbar ab: 08-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Hergestellt aus Durastar™ Copolyester.Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standard Exsikkatorschränke:Standmodelle blockieren 99 % des UV-Lichts und sind beständig gegen Verfärbung, Risse und aggressive Chemikalien.
  • Bernsteinfarbene Modelle reduzieren die Penetration von sichtbarem Licht um über 50 %, was sie perfekt zur Aufbewahrung von lichtempfindlichen Materialien wie Reagenzien, analytischen Standards und Prüfsubstanzen macht
  • Große Türen maximieren den Zugang zum Innenraum und verfügen über ein patentiertes Versiegelungsdesign, Klappenriegel und Sicherheitsösen für ein Vorhängeschloss oder Orginalitätsversiegelung
  • Perforierte Regale vereinfachen die Zirkulation von Trockenluft, Platz für Trockenmittel unter dem untersten Regal
  • Auf der Vorderseite der Tür befindet sich ein gut lesbarer Hygrometer, Seitenschwenktür öffnet nach links
  • Kompakte 34.1 x 41.4 cm Stellfläche (B x T) für platzsparendes Stapeln von bis zu 3 Einheiten
  • Ersatzregale sind lieferbar, 4.0 Einheiten können von vertikal zu horizontal umgebaut werden und umgekehrt, indem die Einheit gedreht und die entsprechende Anzahl an Regalen angeordnet wird
  • Kann mit Trockenmittelkartuschen F42049-0100, F42046-0000 verwendet werden
Informations sur la commande
Lieferbare Ersatzeinlegeböden: Ersatzeinlegeboden für die horizontale Schrankausführung 4.0, Herst.- Nr. 420740001 oder Ersatzeinlegeboden für die vertikale Schrankausführung 1.0, 2.0, 3.0 oder 4.0, Herst.- Nr. 420741001. Geeignet für Trockenmittelkartuschen mit Herst.- Nr. 420450250, 420450200, 420480100.
Spécification
Mehr anzeigen
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Bel Art™ Secador™ Standard-Exsikkatorschränke: Vertikale Modelle > Modell 4.0 vertikal; drei Einlegeböden; durchsichtig
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis