Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ Minitrockenkammer
Platzsparende Möglichkeit zur einfachen und zuverlässigen Aufbewahrung feuchtigkeitsempfindlicher Produkte. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Minitrockenkammern eignen sich besonders gut, wenn nur wenig Platz auf der Arbeitsfläche zur Verfügung steht.
Marke:  Bel-Art™ F42075-1000
259.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11862742
  • 303.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Assures easy and reliable storage of moisture sensitive products in a space saving size. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Mini Desiccator Cabinet is a great choice when benchtop space is at a premium.
  • Die große Schwingtür ermöglicht einen optimalen Zugang zum Innenraum; mit patentierter Dichtung, Laschenverschlüssen und Sicherheitsösen für ein Vorhängeschloss oder manipulationssicheren Versiegelungen; Linksanschlag
  • Mit einfach ablesbarem Hygrometer mit Rundskala an der Türvorderseite
  • Die Konstruktion aus transparentem Polystyrol ermöglicht eine gute Sicht auf den Inhalt
  • Geeignet für die Trockenmittelkartuschen F42048-0065, F42048-0100 oder F42046-0000
  • Kit zur Montage unter einem Regal erhältlich (F42075-0201)
  • Gesamtmaße: (B x H x T) 33.8 x 25.4 x 21.6 cm (13.3 x 10 x 8.5 in.)
  • Innenvolumen: 0.3 cu. ft.
Polystyrol schützt nicht vor UV-Strahlung. Zum Schutz vor UV-Strahlung muss ein Secador 1.0 Modell oder größer gewählt werden
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Kammer aus Polystyrol, Tür aus Copolyester
Drehtür mit Schnappverschluss
2 verschließbare Ösen mit Vorhängeschloss oder manipulationssicheren Siegeln, Hygrometer mit Skala an der Tür befestigt
13,3 in.
33,8 cm
8,5 in.
21,6 cm
25,4 cm
Front-loading
Desiccator
Für kleine feuchtigkeitsempfindliche Objekte und Substanzen
0,35 cu. ft.
9,3 in.
23,6 cm
5 in.
10 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ Minitrockenkammer > Mini-Exsikkator-Schrank; D x B x H:25,4 x 33,8 x 21,6cm (10 x 13,37 x 8,5 in.)