Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ 1.0 Carrying Case Desiccators
Zur Trockenlagerung von feuchtigkeits- und UV-empfindlichen Produkten
Marke:  Bel Art™ F42070-0001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10710763
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Durastar™ Bauweise aus Copolyester blockt 99 % des UV-Lichts und ist beständig gegenüber Verschmutzung, Rissbildung und aggressiven Chemikalien
  • Eine große Tür maximiert den Zugang zum Innenraum und hat ein patentiertes Versiegelungsdesign, Laschenverschlüsse und Sicherheitsösen für Vorhängeschlösser oder manipulationssichere Versiegelungen; sie öffnet sich von oben nach unten
  • Enthält einen eingebauten Tragegriff wie ein Koffer und zwei herausnehmbare Einschübe
  • Perforierte Einschübe ermöglichen die Zirkulation trockener Luft, Platz für Trockenmittel unter dem unteren Einschub
  • Gut sichtbares Ziffernblatt-Hygrometer an der nach unten zu öffnenden Tür (Backofenstil)
  • Kann mit den Trockenmittelkartuschen F42048-0065 oder F42046-0000 verwendet werden
  • 16,3 T x 8,4 B x 14,7 in. H (41,4 x 21,3 x 37,3 cm)
  • Innenvolumen: 0,75 cu. ft.
  • U.S.-Patente: 6.834.920; 7.318.630 und D474.626
Spezifikation
Spezifikation
Front-loading
Secador™ Transportkoffer
0,75 cu. ft
37,3 cm
Copolymer
Für die trockene Lagerung feuchtigkeits- und UV-empfindlicher Produkte
14,7 in.
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ 1.0 Carrying Case Desiccators > Blau