Learn More
Bel-Art™ GESTELL FUER 24 FLAESCHCHEN D30MM D30MM
Von Anfang bis Ende der Probenaufbereitung
Marke: Bel-Art™ F18512-0000
55.87 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hält 24 Szintillationsfläschchen mit einem Durchmesser von 30 mm für Aufbewahrung, Handhabung und Probenvorbereitung
- Robustes, stabiles Design, geformt aus korrosionsbeständigem Polypropylen
- Autoklavierbar
- Einschubhöhe 4,4 cm (1,75 in.)
Spezifikation
Fläschchenständer | |
Autoklavierbar | |
Vials | |
24 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
1/Packung | |
29,8 cm | |
12,7 cm | |
9,5 cm | |
30 mm |
8 x 3 | |
White | |
Polypropylen | |
Rectangular | |
No | |
Szintillationsfläschchen mit 30 mm Durchmesser | |
11,75 x 5 x 3,75 in. (29,8 x 12,7 x 9,5 cm) | |
11,75 in. | |
5 in. | |
3,75 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ GESTELL FUER 24 FLAESCHCHEN D30MM D30MM > Fasst 24 Röhrchen (30 mm Durchm.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur