Learn More
Bel-Art™ F248730000 SCHUTZBRILLE, VINYL
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
:
1/Packung
Beschreibung
- Aus weichem, klarem, flexiblem Vinyl
- Passt sich Gesicht und Nase an
- Mit 4 Belüftungsschlitzen für weniger Beschlagen
- Durchsichtige Polycarbonat-Gläser
- Einstellbarer elastischer Kopfbügel mit einer Breite von 13 mm
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Uncoated |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Korrekturbrillen |
Enthält | Elastisches Kopfband |
Material | Vinyl |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Rahmenmaterial | Vinyl |
UV-Schutz | None |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ F248730000 SCHUTZBRILLE, VINYL >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur