Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ersatzspannfutter für Pipette Pump™ Pipettoren
Dank des Silikonkautschuks können Pipetten sicher gegriffen werden
9.70 CHF - 13.35 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit | Pipette Pump Pipettors |
Material | Silikonkautschuk |
Typ | Chuck |
Beschreibung
- Für Pipette Pump Pipettierer mit Daumenrad und Kolbenabsaugung
- Pipetten passen problemlos in diese flexiblen, konischen Spannfutter
- Ersatzfutter für verschiedene Größen/Farben von Pipettenpumpen bei Verlust oder Beschädigung
- Silikonkautschuk ist beständig gegen Säuren und Alkalien
- Teile zur Reinigung demontierbar, Spannfutter nicht autoklavieren
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Pipette Pump Pipettors | |
Silikonkautschuk | |
Chuck |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ersatzspannfutter für Pipette Pump™ Pipettoren