Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Wire Test Tube Racks: 18 bis 20 mm
Chemisch- (organische Lösungsmittel, Salze, schwache Säuren und schwache Alkalien) und korrosionsbeständige Stahlgittergestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet
44.50 CHF - 50.70 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reagenzglasgestell |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Aufnahmevermögen | Röhrchen (16 bis 20 mm) |
Länge (angloamerikanisch) | 9.6 Zoll |
Höhe (metrisch) | 83 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15510032
|
Bel-Art™
F18762-0002 |
Gelb | 40 |
45.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15590022
|
Bel-Art™
F18762-0000 |
Grün | 40 | ||||||
15540032
|
Bel-Art™
F18764-0001 |
Blau | 80 |
50.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15500032
|
Bel-Art™
F18762-0001 |
Blau | 40 |
44.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hält einem Temperaturbereich von -223 °C (-369 °F) bis 121 °C (250 °F) stand
- Besteht aus quadratischen Löchern, drei Decks, einem geschlitzten Gitterboden und verstärkten Kanten
- Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Fasst 40 bis 108 Röhrchen (Teströhrchen mit fünf verschiedenen Durchmessern)
- Autoklavierbar
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Röhrchen (16 bis 20 mm) | |
83 mm | |
20 mm |
Autoklavierbar | |
9.6 Zoll | |
3.25 Zoll |