Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Wire Test Tube Racks: 18 bis 20 mm
Chemisch- (organische Lösungsmittel, Salze, schwache Säuren und schwache Alkalien) und korrosionsbeständige Stahlgittergestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet
Marke: Bel-Art™ F18762-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hält einem Temperaturbereich von -223 °C (-369 °F) bis 121 °C (250 °F) stand
- Besteht aus quadratischen Löchern, drei Decks, einem geschlitzten Gitterboden und verstärkten Kanten
- Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Fasst 40 bis 108 Röhrchen (Teströhrchen mit fünf verschiedenen Durchmessern)
- Autoklavierbar
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Grün | |
Epoxidbeschichteter Stahl | |
243 x 110 x 83 mm (9.6 x 4.25 x 3.25 in.) | |
9,6 in. | |
4,25 in. | |
3,25 in. |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (16 bis 20 mm) | |
40 | |
243 mm | |
110 mm | |
83 mm | |
20 mm |