Learn More
Bel-Art™ Scienceware Poxygrid Centrifuge Bottle Rack for 6 Bottles
Für 250 ml-Zentrifugenröhrchen mit rundem oder konischem Boden
Marke:  Bel-Art™ F19856-0250
39.17 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13409859
  • 44.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Unterstützt runde oder konische 250 ml-Zentrifugenröhrchen
  • Für sechs Röhrchen mit einem Durchmesser von 60 mm zur Lagerung oder zum Transport
  • Geeignet für Falcon™, Nalge™, Corning™, Kimble™ Röhrchen
  • Aus Stahldraht mit blauer Epoxidbeschichtung
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Bestellinformation
Abmessungen (L x B x H): 5.3 x 8.2 x 4 in. (14 x 21 x 10 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Flaschengestell
Nicht autoklavierbar
Zentrifugenröhrchen (250 ml)
6
None
Non-sterile
20,8 cm
13,5 cm
10,2 cm
2 x 3
Blau
Stahldraht
Rund; Quadratisch
Yes, When Empty
8,18 x 5,31 x 4 in. (20,8 x 13,5 x 10,2 cm)
8,18 in.
5,31 in.
4 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel-Art™ Scienceware Poxygrid Centrifuge Bottle Rack for 6 Bottles > Für Röhrchen mit rundem oder konischem Boden bis 250 ml