Learn More
Bel-Art™ SA Poxygrid Gestell für Zentrifugenröhrchen
Halterung für Röhrchen, die nicht allein aufrecht stehen können. Das ART TM SA Poxygrid Gestell für Zentrifugenröhrchen ermöglicht den praktischen Transport und die Lagerung von bis zu vier 500 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden.
Marke: Bel-Art™ F19856-0500
39.58 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Halterung für Röhrchen, die nicht allein aufrecht stehen können. Das Bel Art™ SA Poxygrid Zentrifugenröhrchengestell ermöglicht den praktischen Transport und die Lagerung von bis zu vier 500 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden.
- Die wärmehärtende Epoxidbeschichtung ist unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwach alkalischen Substanzen
- Temperaturbereich: -223°C (-369°F) bis121°C (250°F)
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gestell für Zentrifugenröhrchen | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (500 ml) | |
4 | |
None | |
Non-sterile | |
8 x 8 x 3 in. (20,3 x 20,3 x 7,6 cm) | |
8 in. | |
8 in. | |
3 in. |
1 x 4 | |
Blue | |
Epoxidbeschichteter Stahl | |
Square | |
No | |
Konische Zentrifugenröhrchen | |
20,3 cm | |
20,3 cm | |
7,6 cm |