Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ 100 ml-Petrischalen-Minirack
Organisiert und hält sechs 100-mm-Petrischalen mit Deckeln. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ 100-ml-Petrischale-Minigestell hält Tischgeräte ordentlich und organisiert.
Marke:  Bel-Art™ F18979-0006
25.41 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11382194
  • 28.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Organisiert und hält sechs 100 mm-Petrischalen mit Deckeln. Das Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ 100 ml-Petrischale-Minigestell hält Tischgeräte ordentlich und organisiert.
  • Aufnahme von sechs 100 mm-Petrischalen mit Deckel
  • Ideal zum Transport im Labor und für die Bebrütung von Schalen
  • Drahtgestell aus Epoxidharz-beschichtetem Stahl ist Chemikalien- und korrosionsbeständig und dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F) 
Spezifikation
Spezifikation
Petrischalenträger
Autoklavierbar
100 mm Petrischalen mit Deckel
6
No
10 cm-Petrischalen
13 cm
8,5 cm
12 cm
100 mm
1 x 6
Weiß
Stahldraht
Cylindrical
Non-sterile
13 x 8.5 x 12 cm
5,25 in.
3,25 in.
4,75 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ 100 ml-Petrischalen-Minirack > Gestell, Poxygrid, Petrischale