Learn More
Bel-Art™ PP-Spatel, L=203mm (VE=6Stck.)
Jede runde Stange hat ein Ende, das abgeflacht und diagonal geschnitten ist
Marke:  Bel-Art™ F37739-0001
Artikelnummer. 10212853
  • 26.75 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • Durchmesser: 4.7 mm (0.188 Zoll)
  • Länge: 20.3 cm (8 Zoll)
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F) zur Wiederverwendung ohne Angst vor Probenkontamination
Specifications
Specifications
Autoklavierbar
0.189 Zoll
Abgeflachtes Ende an einer Seite und diagonal am anderen Ende
0.47 cm
Polypropylen
Cylinder
Weiß
Entwickelt für aggressives Schaben und Spreizen ohne Kratzer
8 in.
20.3 cm
6
Stirring Rod
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel-Art™ PP-Spatel, L=203mm (VE=6Stck.) > Gummiwischer, Polypropylen