Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylen-Becher mit Graduierungen Artikelnummer.: 15590986
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylen-Becher mit Graduierungen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15590986 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
10 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 l
Artikelnummer. 15590986
Marke: Bel-Art™ F289950000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus durchscheinendem Polypropylen. SP Scienceware™ Polypropylen-Krüge mit Graduierung eignen sich hervorragend für den allgemeinen Laborgebrauch und bieten gut entworfene Auslässe und große Griffe.
  • In die Außenwand eingegossene metrische Graduierung
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Ausgewogener Griff für kontrolliertes Ausgießen
  • 5000 und 10000 ml-Modelle verfügen über einen neu gestalteten Griff für sicheren Halt und einen ebenfalls neu gestalteten Handschlitz an der Basis zum einfachen Anheben
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 33,8 oz.
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 10,5 in.
Oberer Durchmesser (metrisch) 26,67 cm
Kapazität (metrisch) 10 l
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kontrolliertes Gießen, chemikalienbeständig und bruchsicher
Höhe (angloamerikanisch) 12,6 in.
Höhe (metrisch) 32 cm
Schritten 100 mL
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 250 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 121 °C
Typ Krug
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Scale Molded Graduations
Modell Griffin, Low Form
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylen-Becher mit Graduierungen >