Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylen-Becher mit Graduierungen
Hergestellt aus durchscheinendem Polypropylen. SP Scienceware™ Polypropylen-Krüge mit Graduierung eignen sich hervorragend für den allgemeinen Laborgebrauch und bieten gut entworfene Auslässe und große Griffe.
Marke: Bel-Art™ F28989-0000
Beschreibung
Hergestellt aus durchscheinendem Polypropylen. SP Scienceware™ Polypropylen-Krüge mit Graduierung eignen sich hervorragend für den allgemeinen Laborgebrauch und bieten gut entworfene Auslässe und große Griffe.
- In die Außenwand eingegossene metrische Graduierung
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Ausgewogener Griff für kontrolliertes Ausgießen
- 5000 und 10000 ml-Modelle verfügen über einen neu gestalteten Griff für sicheren Halt und einen ebenfalls neu gestalteten Handschlitz an der Basis zum einfachen Anheben
Spezifikation
2,5 in. | |
250 ml | |
Für kontrolliertes Gießen, chemikalienbeständig und bruchsicher | |
11.9 cm | |
250 °F | |
Krug | |
Reusable | |
Molded Graduations |
6.35 cm | |
Polypropylen | |
4,7 in. | |
5 mL | |
121 °C | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Griffin, Low Form |