Learn More
Bel-Art™ X1000 PLASTIC COVERSLIPS (pack of 1000) 22x22mm
Flexible Vinyl-Deckgläser werden zum Schutz mit überlapptem Gewebe verpackt.
Marke:  Bel-Art™ H44690-0000
Artikelnummer. 12937320
  • 152.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
  • Mit Zwischenblättern versehen
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Vinyl
22 mm
Zum Trennen, mit Gewebe zur Vermeidung von Kratzern
Square
22 mm
15 mm
1.000/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ X1000 PLASTIC COVERSLIPS (pack of 1000) 22x22mm > Unzerbrechlich; 22 x 22 mm