Learn More
Bel-Art™ Piezoelektrischer SP Scienceware™ Gasanzünder
Kein Aufladen erforderlich
Marke: Bel-Art™ H15056-0000
66.04 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kein Aufladen erforderlich
- Der kompakte, autarke Stromerzeuger entzündet Bunsenbrenner, Gasherde, Öfen, Propanbrenner und Autogenbrenner
- Einfach in den Gasstrom halten und Auslöser drücken
- Funktioniert ohne Feuerstein, Brennstoffen, Batterien oder Drähte
- Komfortabler Pistolengriff aus Kunststoff sorgt für exzellente Kontrolle beim Ausrichten des Aluminiumlaufs
Bestellinformation
Abmessungen: 10 3/8 Zoll L x 1 B x 5 Zoll H (26 x 2,5 x 13 cm).
Spezifikation
Gasfeuerzeug mit Piezo-Zündung | |
10,438 in. | |
26.5 cm | |
Bequemer Pistolengriff aus Plastik für eine herausragende Kontrolle |
Bunsen Burners, Gas Stoves, Propane, Oxy-acetylene Torches | |
26,5 cm | |
Kunststoff |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Piezoelektrischer SP Scienceware™ Gasanzünder > Gasanzünder
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur