Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Gestelle für verschiedengroße Röhrchen
Fasst eine Kombination aus Zentrifugenröhrchen gängiger Größen in einem einzigen Gestell.
58.60 CHF - 65.45 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Universal Multi Rack |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Form | Rectangular |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11892693
|
Bel Art™
F18745-3011 |
Zentrifugenröhrchen (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml) |
65.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11802703
|
Bel Art™
F18745-3017 |
Zentrifugenröhrchen (6 x 50 ml und 12 x 15 ml) |
58.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Nimmt Teströhrchen mit rundem oder konischem Boden auf
- Weißes Polypropylen
- Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Wird flach geliefert und ist einfach zu montieren
Spezifikation
Universal Multi Rack | |
Weiß | |
Rectangular | |
Yes, When Empty | |
Teströhrchen mit rundem und konischem Boden | |
24,6 x 10,4 x 6,4 cm | |
104 mm |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
24,6 x 10,4 x 6,4 cm | |
246 mm | |
64 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Gestelle für verschiedengroße Röhrchen