Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fixierung für Labormäuse mit Zugang zum Dorsalbereich
Die schnelle und sanfte Ruhigstellung ermöglicht den freihändigen Zugang zum Dorsalbereich, um subkutane Injektionen ohne die Gefahr von Bissen und eingeklemmten Fingern durchzuführen
Marke:  Bel-Art™ F46401-0000
Artikelnummer. 12972590
  • 89.65 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus TPX™ und mit Ethanol zu reinigen; sterilisier- oder autoklavierbar
  • Konzipiert für die Verwendung mit Mäusen mit einem Gewicht von 18 bis 35 g
  • Einfach zu bedienender Einführtrichter und zwei Türpositionen ermöglichen eine schnelle, sanfte und sichere Ruhigstellung der Maus; beide Hände sind frei für Arbeiten
  • Die Maus kann mit dem Kopf zuerst oder mit dem Schwanz zuerst in die Halterung eingeführt werden. Wenn der Schwanz zuerst verwendet wird, bleibt der Schwanz außerhalb des Gerätes, so dass Schwanztattoos oder Schwanzbluten möglich sind
  • Die runde Öffnung im oberen Teil des Rohres ermöglicht den Zugang zum Dorsalbereich und schnelle, präzise und gleichmäßige Injektionen von Maus zu Maus
  • Sichere Verwendung mit Ethanol und anderen im Labor gängigen Desinfektionsmitteln; kein Brechen und Altern wie bei anderen Restrainern
  • Autoklavsicher, ermöglicht die Verwendung mit immunsupprimierten Mäusen und anderen speziell gezüchteten transgenen Mäusen
  • Vier eingebaute U-förmige Kanäle am Sockel ermöglichen die Befestigung des Restrainers auf einer Fläche (Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Durchführung subkutaner Injektionen
2 Türpositionen, dorsaler Zugang
6,8 x 3,9 x 2,6 in. (17,4 x 10 x 6,7 cm)
17,4 cm
10 cm
6,7 cm
3,17 cm
Klar
Fixierung für Labormäuse
TPX™ PMP
6,8 in.
3,9 in.
2,6 in.
1,25 in.
18 bis 35 g
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fixierung für Labormäuse mit Zugang zum Dorsalbereich > Fixierung für Labormäuse mit Zugang zum Dorsalbereich