Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mini-Sieve Mikrosiebset
Leichte Verwendung als Handgerät im Labor oder bei Feldanwendungen
Marke: Bel-Art™ F37845-1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bietet einfache Handbedienbarkeit für das Labor oder das Feld
- Besteht aus einem Stapel von vier austauschbaren Siebhalterungssegmenten, einem Auffangbehälter, einer Abdeckung und vier Siebrückhalteringen
- Alle Teile sind aus Polypropylen gegossen
- Die Halterungssegmente haben eine Friktionspassung, sind leicht zu montieren und für die Probengewinnung leicht wieder auseinander zu bauen
- Die Sortierungsparameter können durch Austausch der herausnehmbaren Drahteinsätze aus Phosphor-Bronze geändert werden
- Jedes Halterungssegment hat einen Innendurchmesser von 56 mm (2,25 in.), ist 41 mm (1,625 in.) hoch und fasst etwa 60 ml
- Die Abmessungen des montierten Satzes mit Auffangbehälter und Abdeckung betragen 21,6 cm (8,5 in.) Höhe x 7,2 cm (2,125 in.) maximaler Durchmesser
Spezifikation
25; 35; 45; 60; 80; 120; 170; 230 | |
2,875 in. | |
8,5 in. | |
21.5 cm | |
72 mm | |
Set of 8 (25 Mesh, 35 Mesh, 45 Mesh, 60 Mesh, 80 Mesh, 120 Mesh, 170 Mesh, 230 Mesh) | |
Set of 8 (25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, and 230) |
Mini sieve™ Mikrosieb-Set | |
Polypropylene | |
Vier austauschbare Siebhalterungssegmente, Auffangbehälter, Abdeckung und vier Siebrückhalteringe | |
Ideal für die schnelle Sortierung von Partikelgrößen unterwegs oder im Labor | |
Polypropylen | |
Phosphorbronze |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mini-Sieve Mikrosiebset > Außendurchmesser x Höhe:72 x 216mm (2,875 x 8,5 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur