Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrozentrifugenröhrchenöffner
Zum Öffnen von Röhrchen beliebiger Größe.
Marke:  Bel-Art™ F19925-0001
34.77 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11362234
  • 36.60 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Werkzeug mit zwei Spitzen
  • Ein Ende zum Öffnen von 1.5 ml-, 2 ml- und 2.2 ml-Standardröhrchen
  • Gabelklinge am anderen Ende zum Öffnen von kleineren Größen (250μl, 400μl und 550μl)
Spezifikation
Spezifikation
Werkzeug mit zwei Spitzen
Unglazed
Polypropylene
7.9 cm
  • Zum Öffnen von 1.5 ml-, 2 ml- und 2.2 ml-Standardröhrchen
  • Gabelklinge am anderen Ende zum Öffnen von kleineren Größen wie 250 μl, 400 μl und 550 μl
Mikrozentrifugenröhrchenöffner
Öffnen von Mikrozentrifugenröhrchen jeder Größe
3,12 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrozentrifugenröhrchenöffner > 7.9 cm lang; 3/Packung