Learn More
Bel-Art™ MEASURE-MATIC, PE/PP, DISPENSER, 16 OZ .
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Beschreibung
- Wenn der Druck abgelassen wird, fließt überschüssiges Öl in die Flasche zurück, um ein Ausgießen ohne Verschütten zu ermöglichen
- Der Dispensierbecher aus Polypropylen lässt sich auf einen Zufuhrschlauch aus Polypropylen schieben, der sich in einer Lagerflasche aus Polyethylen mit niedriger Dichte befindet
- Ein im Lieferumfang enthaltener Hohlstopfen dient als Staubschutzdeckel
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 16 oz., 500 mL |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Translucent |
Material | LDPE |
Anzahl pro Packung | 1 |
Sterilität | Non-sterile |
Closure Included | Yes |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ MEASURE-MATIC, PE/PP, DISPENSER, 16 OZ . >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur