Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Magnetrührstäbe
Für Geschwindigkeit und Effizienz beim Mischen
17.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Alnico-Magnet |
Menge | 50 |
Form | Kreuz |
Beschreibung
Für Geschwindigkeit und Effizienz beim Mischen
- Erzeugen Sie einen tiefen Wirbel und sorgen Sie für einen stabilen, leisen Betrieb
- Die PTFE-Beschichtung ist langlebig und inert
- Autoklavierbar
Spezifikation
FDA | |
Alnico-Magnet | |
Kreuz |
Weiß | |
50 |