Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Magnetrührstäbe
Für Geschwindigkeit und Effizienz beim Mischen
Marke:  Bel-Art™ F371440112
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16637245
  • 17.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Geschwindigkeit und Effizienz beim Mischen
  • Erzeugen Sie einen tiefen Wirbel und sorgen Sie für einen stabilen, leisen Betrieb
  • Die PTFE-Beschichtung ist langlebig und inert
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
FDA
15,8mm
Alnico-Magnet
Kreuz
Weiß
38,1mm
50