Learn More
Bel-Art™ SCHABER, NYLON
Der flache Schaber hat eine gerade, meißelförmige Schabkante, die geschärft werden kann
Marke:  Bel-Art™ H36820-0000
Artikelnummer. 10657501
  • 88.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Aus glasverstärktem Polyimidnylon
  • Klingenlänge: 14 cm (5.5 in.)
  • Höchsttemperatur: 180 °F (82 °C)
Spezifikation
Spezifikation
5.5 Zoll
2.5 Zoll
11.2 Zoll
Starrer Abstreifer
14 cm
6,3 cm
28,5 cm
Glasverstärktes Polyimid-Nylon
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SCHABER, NYLON > Langer, starrer Schaber