Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kellen mit langem Stiel
Geschweißte Griffe. SP Scienceware™ Kellen mit langem Stiel für einfache Probenahme aus Tanks, Fässern und Seen etc., diese Kunststoffkellen aus Polyethylen hoher Dichte rosten oder zersetzen sich nicht, verfügen über eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit und sind bei Bedarf schwimmfähig.
Marke:  Bel-Art™ F36780-0016
67.97 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11302214
  • 71.55 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geschweißte Griffe. SP Scienceware™ Kellen mit langem Stiel für die einfache Probenahme aus Behältern, Bottichen und Seen. Diese Kellen aus Polyethylen hoher Dichte können nicht rosten oder korrodieren, bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Schwimmfähigkeit, für alle Fälle.
  • Kellen aus Polyethylen hoher Dichte rosten oder korrodieren nicht
  • Sie zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus.
  • Der Griff ist in einem 45°-Winkel mit dem starren Kopf verschweißt
  • Das Griffende hat einen Haken zum Aufhängen
  • Griffdurchmesser: 29 mm (1,13 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Schöpflöffel
Not Autoclavable
Lang
500 ml
1,13 in.
3 ft.
HDPE
Einteiliger Griff
16 oz.
Für die einfache Probennahme aus Tanks, Fässern und Seen
2,9 cm
0,9 m
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kellen mit langem Stiel > 500 ml (16 oz)Schüssel mit 3,7 m (3 ft) 1-teiligem Griff