Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab Companion Vakuumexsikkatoren in runder Ausführung
Das gut sichtbare Vakuummessgerät macht das Rätselraten überflüssig
357.00 CHF - 638.56 CHF
Spezifikation
Material Polycarbonate
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Enthält Trockenmittelbehälter, integriertes analoges Vakuummessgerät, O-Ring aus Silikon und Sicherungsring, Viton™ Dreiwegeventil
Anzahl Einschübe 1
Modell Rund
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Höhe (angloamerikanisch) Volumen (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Höhe (angloamerikanisch) Volumen (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15526414
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F42400-2021
Klar 13 in. 0.2 .uc .tf 11,25 in.
357.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15562607
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F42400-2121
Klar 15 in. 0.4 ft.³ 13 in.
404.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15234924
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F42400-2141
UV Bernsteinfarben 15 in. 0.4 ft.³ 13 in.
518.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16670533
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F42400-2221
Klar 18,75 Zoll 0,7 Kubikfuß 16,75 in.
590.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17926760
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F42400-2241
UV Bernsteinfarben 18,75 Zoll 0,7 Kubikfuß 16,75 in.
638.56 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Add to basket
Description
Description
Hochwertige Vakuumexsikkatoren bieten eine dreimal längere Vakuumintegrität als der durchschnittliche Vakuumexsikkator, was zu einer geringeren Wartung und mehr Sicherheit führt. Diese Geräte können bei Raumtemperatur über 72 Stunden hinweg einen Unterdruck von 29 inHg aufrechterhalten und bleiben gasdicht. So ermöglichen diese Geräte ein zuverlässiges Lagern und Experimentieren über längere Zeiträume hinweg. Mit einem Viton™ Dreiwegeventil laufen Vakuumerzeugung, Vakuumaufhebung bzw. Gasaustausch stetig und wiederholbar ab. Die transparente Polycarbonatkonstruktion ist langlebig, leicht zu reinigen, chemikalienbeständig und ermöglicht eine schnelle Visualisierung des Exsikkatorinhalts. Bernsteinfarben getönte Modelle mit UV-Schutz blockieren 100 % des UV-A-, -B- und -C-Lichts, und vermeiden so Beschädigungen und Verfärbungen lichtempfindlicher Proben. Verwenden Sie das Gerät mit einem beliebigen Vakuum mit einer Saugleistung von mindestens 1,5 Kubikfuß/min (cfm).
  • Die Überprüfung des Vakuumniveaus wird durch ein integriertes analoges Vakuummessgerät an der Oberseite des Geräts vereinfacht
  • Der hochwertige Silikon-O-Ring und der speziell entwickelte Sicherungsring ermöglichen eine hervorragende Vakuumleistung bei praktisch keinerlei Leckage
  • Der Sicherungsring sichert die obere und untere Hälfte, wenn das Vakuum nicht verwendet wird; er bietet zusätzlichen Komfort und Sicherheit beim Bewegen des Geräts
  • Sechs Modelle zur Auswahl: Innenvolumen von 6, 10 oder 20 Liter in transparent oder UV-blockierendem Bernstein
Specifications
Specifications
Polycarbonate
Trockenmittelbehälter, integriertes analoges Vakuummessgerät, O-Ring aus Silikon und Sicherungsring, Viton™ Dreiwegeventil
Rund
Vakuum-Exsikkator
1
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab Companion Vakuumexsikkatoren in runder Ausführung