Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Hot-Hand™ Schutzhandschuh/Fäustling
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Beschreibung
Mitt schützt die Hände beim Umgang mit extrem heißen oder kalten Objekten, einschließlich Trockeneis
- Schutz beim Umgang mit heißen oder kalten Gegenständen, einschließlich Trockeneis
- Geeignet für Temperaturen bis zu 260 °C (500 °F)
- Bleiben bei Temperaturen von bis zu -57 °C (-70 °F) flexibel
- Silikonkautschuk passt sich auf natürliche Weise der Hand und dem Gegenstand an
- Konkave, schräge Noppen sorgen für einen rutschfesten Griff
- Bei vielen Anwendungen einfacher und schneller zu verwenden als Handschuhe oder Zangen
- Einheitsgröße für alle Hände, links oder rechts
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Grün |
Hand | Beidseitig tragbar |
Material | Silikonkautschuk |
Größe | Universal |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 500 °F |
Temperature (Metric) Max | 260 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umgang mit heißen/kalten Gegenständen |
Serie | Hot-Hand™ |
Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -70 °F |
Min. Temperatur (metrisch) | -57 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Hot-Hand™ Schutzhandschuh/Fäustling >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur