Learn More
Bel-Art™ Gel Staining Boxes
Boxes with snap-fit lids
26.21 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Electrophoresis Gels and Membranes
Typ Gel Staining Box
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -94°F to +158°F
Betriebstemperatur (metrisch) -70°C to +70°C
Volumen (angloamerikanisch) 25.3 oz.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
17620517
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F13551-1001
Polypropylen
26.21 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Electrophoresis gels and membranes can be easily stained, destained, fixed and handled in these boxes
  • A drain (with LDPE plug) located below the bottom of box minimizes disturbance of gel during liquid drainage
  • The boxes and covers are unaffected by temperatures from -70°C to +70°C and are resistant to acids, alkalis, and many solvents
  • Material: polymethylpentene or polypropylene
  • Inside dimensions of each box are 12.7 x 12.7 x 5.1 cm deep
  • Liquid capacity: up to 750 mL
Spezifikation
Spezifikation
Electrophoresis Gels and Membranes
-94°F to +158°F
25.3 oz.
5 in.
5 in.
2 in.
Gel Staining Box
-70°C to +70°C
750 mL
12.7 cm
12.7 cm
5.1 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Gel Staining Boxes