Learn More
Bel-Art™ MASSTAB UV-PHOTOGRAPHIE, GLORULER TM LEUCHTEND 15CM
Nützlich für alle fluoreszierenden Ansichts- und fotografischen Arbeiten
Marke: Bel-Art™ F13355-0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Waage leuchtet sichtbar, wenn sie mit ultraviolettem Licht beleuchtet wird
- Diese metrische/englische Skala ist auf Kunststoff mit einer rosa phosphoreszierenden Tinte aufgedruckt
- Die Skala misst 0 bis 15 cm mit Millimeterschritten auf einer Kante und 0 bis 6 Zoll unterteilt in 0.0625 Zolleinheiten auf der anderen Kante
- Dient als Maß für die Nukleinsäuremobilität in Gelen
Spezifikation
Längenstandard, fluoreszierend | |
Kunststoff |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ MASSTAB UV-PHOTOGRAPHIE, GLORULER TM LEUCHTEND 15CM > Metrische und angloamerikanische Skalen mit Phosphoreszenztinte
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur