Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Flaskup™ Kolbenhalterungen
Mit leichter Konizität an der Innenseite, damit eine Vielzahl an unterschiedlich großen Kolben mit rundem Boden in den Halter passt
Marke: Bel Art™ F38951-2004
30.78 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Der breite Sockel stabilisiert die Kolben, um Verschüttungen zu verhindern
- Seitliche Schlitze ermöglichen die Betrachtung des Kolbeninhalts
- Die Kerben in der Seitenwand ermöglichen die Aufnahme von Schläuchen oder Instrumenten
- Glasgefülltes Harz sorgt für mehr Stabilität und Gewicht
- Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Rack Only | |
Autoklavierbar | |
Flasks (Assorted Sizes) | |
1 | |
None | |
Non-sterile | |
75 mm | |
75 mm |
Kolbenständer | |
Red | |
Polypropylen | |
Cylindrical | |
No | |
50 ml Kolben mit rundem und konischem Boden | |
58 mm | |
55 mm |