Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Equilibrium Dialysezellen
Mit Edelstahlschrauben, die auf der Dialysemembran festgezogen werden und auch als Dichtung dienen
Marke: Bel-Art™ H40260-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus durchsichtigem Acryl
- Die Schrauben zur Füllung der Öffnung an beiden Hälften des Hohlraums bestehen aus mit Fluorpolymer beschichtetem Edelstahl
- Das angezeigte Volumen bezieht sich auf eine halbe Zelle (doppelt für das Gesamtvolumen der Zelle)
- Die ansonsten identischen Zellhälften können mithilfe eines roten Punkts auf einer Hälfte der Gleichgewichtszelle voneinander unterschieden werden
Spezifikation
Dialysezelle | |
1 ml | |
Je |
Acryl | |
Durchsichtig | |
Edelstahlschrauben, die auf der Dialysemembran festgezogen werden und auch als Dichtung dienen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Equilibrium Dialysezellen > 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur