Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Elektrodengestell
Zum Aufbewahren und Konditionieren von Elektroden
Marke: Bel-Art™ H18509-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fasst 8 Reagenzgläser zur Lagerung und Konditionierung von pH- und Ionenelektroden
- Fasst zwei Reihen mit 4 Röhrchen mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm
- Die Polypropylenkonstruktion macht das Gestell chemikalienbeständig
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Elektroden-Rack | |
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Rectangular | |
No | |
10.8 x 8.6 x 12.1 cm | |
4,25 in. | |
2.37 Zoll | |
4,75 in. |
2 x 4 | |
Transparent | |
8 | |
None | |
Non-sterile | |
10,8 cm | |
8,6 cm | |
12,1 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Elektrodengestell > Abmessungen: 108 x 60 x 121 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur