Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Economy Pipette Pump III™ Pipettierer
Das ergonomische Design verbessert Komfort, Nützlichkeit und Präzision beim Dispensieren
41.20 CHF - 60.75 CHF
Spezifikation
Verstellbarer Spitzenabstand | No |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Zur Verwendung mit | Serologic Pipette |
Grip Type | Ergonomic |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10469254
|
Bel-Art™
F37902-0002 |
Blau | Pipetten bis zu 2 ml | 2 ml |
41.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
30193479
|
Bel-Art™
F37902-0010 |
Green | Pipets up to 10mL | 10mL |
42.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10075694
|
Bel-Art™
F37902-0025 |
Rot | Pipetten bis 25 ml | 25 ml |
60.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Ermöglicht präzises, problemloses Pipettieren mit einfacher Einhandbedienung
- Verringert das Verletzungsrisiko durch wiederholte und unangenehme Pipettierbewegungen
- Das Daumenrad lässt sich für präzises Absaugen oder Dispensieren einfach bis zu einem Tropfen auf einmal drehen
- Das Daumenrad kann verwendet werden, um die Pipette “auszublasen”
- Durch Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Beständig gegen Säuren, Akalien und die meisten Lösungsmittel
- Einfache Demontage zu Reinigungszwecken
Spezifikation
No | |
Reusable | |
Ergonomic | |
Pipette Pump III | |
Non-sterile | |
Säuren, Alkalien und Lösungen | |
171 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Serologic Pipette | |
Polypropylene | |
1 | |
Pipette | |
6,75 in. |