Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Economy Dipper
Für die bequeme Probenahme aus Tanks, Bottichen, Bächen, Teichen und Seen
78.90 CHF
Spezifikation
Material | HDPE |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Probenahme aus Tanks, Teichen, Seen |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16669343
|
Bel-Art™
F36784-0016 |
Schöpflöffel |
78.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Leicht und tragbar
- Das Gewinde auf 500 ml (16 oz.) Polypropylen-Bechern kann ausgetauscht werden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden
- Zwei Ausgießausbrüche am Becher ermöglichen das Ausgießen nach links oder rechts
- Hochdichte Kunststoffgriffe aus Polyethylen sind aus stabilen Wabenröhrchen ohne Einsätze und gerippt für sicheren Halt
- Das Griffende verfügt über einen Haken zum Aufhängen
Spezifikation
HDPE | |
16 oz. | |
Für die Probenahme aus Tanks, Teichen, Seen |
Autoklavierbar | |
500 ml |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Economy Dipper