Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Dispensierkanister Artikelnummer.: 12300469
Verfügbar ab: 16-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bel-Art™ SP Scienceware™ Dispensierkanister
Artikelnummer. 12300469 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
20 l, HDPE, Dispensierkanister
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Material:
HDPE
Produkttyp:
Dispensierkanister
Artikelnummer. 12300469
Marke: Bel-Art™ H118500000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Für die Lagerung und Dispensierung von gängigen Lösungen, Gebäudereinigern, entionisiertem/destilliertem Wasser oder anderen wässrigen Lösungen; Verschlussmaterial: LDPE; Farbe: Weiß
  • Das Fassungsvermögen beträgt 20 l (5 gal.)
  • Die Graduierung in Gallonen ist seitlich eingeprägt
  • Kanister aus festem und leichtem HDPE
  • Abmessungen: 25 x 38 cm (9-7/8 x 15 in.)
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Verschlussmaterial LDPE
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Lagerung und Dispensierung von weitverbreiteten Lösungen, Gebäudereinigern, entionisiertem/destilliertem Wasser oder anderen wässrigen Lösungen
Material HDPE
Mouth Style Wide
Produkttyp Dispensierkanister
Sterilität Non-sterile
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Dispensierkanister >