Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Kryoturm Aufbewahrungssystem
Platzsparend und komfortabel durch vertikale Stapelbarkeit
123.00 CHF
Spezifikation
Farbe | White |
---|---|
Material | Polycarbonat |
Form | Rectangular |
Typ | Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung im Gefrierschrank und für allgemeine Zwecke |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10686314
|
Bel Art™
F18853-0008 |
59 cm | N/A | ||||||
Beschreibung
Ideal für Tisch- oder Inkubatoranwendungen, Transport, Tiefkühlgeräte- und allgemeine Lagerung
- 15 x 15 cm (6 x 6 Zoll) große Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
- Verfügbar mit 4 oder 8 Einlegeböden
- Mit Cryo-Safe Fläschchenaufbewahrungsbox 03-410-503 verwendbar
- Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Hergestellt aus Polycarbonat
Spezifikation
White | |
Rectangular | |
Lagerung im Gefrierschrank und für allgemeine Zwecke | |
121 °C | |
15 cm | |
15 cm |
Polycarbonat | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
250°F | |
6 in. | |
6 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Kryoturm Aufbewahrungssystem