Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Mikrozentrifugenröhrchen und Kryo-Fläschchenkühler
Fasst zweiunddreißig 0.5, 1.5 oder 2.0 ml-Mikrozentrifugen- oder Kryoröhrchen bei Temperaturen unter -15 ºC für etwa 1½ Stunden. Bel Art SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Kühler für Mikrozentrifugen- und Kryoröhrchen sind mit einem Einsatz für 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen ausgestattet.
Marke:  Bel Art™ F18846-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11784124
  • 161.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
Zur Verwendung mit Mikrozentrifugenröhrchen oder Kryofläschchen.
  • Der Körper des Kühlers ist mit einem nicht-toxischen Gel gefüllt, das nicht mit dem Inhalt des Kühlers in Kontakt gerät
  • Hervorragend für den sicheren Transport temperaturempfindlicher Röhrchen geeignet
  • Körper und Deckel aus Polycarbonat zur einfachen Reinigung
  • Stapelbare Bauweise mit rutschfesten Füßen aus Gummi
  • Mini Cooler haben eingegossene Seitengriffe, Junior und Maxi Cooler haben einen klappbaren Tragegriff aus Draht, mit dem der Deckel festgehalten wird
  • -15°C-Kühler müssen vor der Verwendung 24 Stunden lang bei -15°C aufbewahrt werden
  • 0°C-Kühler müssen vor der Verwendung einige Stunden lang bei -20°C aufbewahrt werden
  • -20°C-Kühler müssen vor der Verwendung 24 Stunden lang bei -20°C aufbewahrt werden.
Spezifikation
Spezifikation
9.5 cm
14,5 cm
10,0 cm
5,75 x 4 x 3,75 in. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
0,7 kg
Mini-Kühlgerät
12 tubes
Autoclavable
-20°C
3,75 in.
5,75 in.
4 in.
1,5 lb.
Polycarbonat
Durchsichtig, rot
12 (0,5 oder 1,5 ml-Röhrchen in einzelnen Wells unter 0 °C für 2,5 Stunden)
No
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Mikrozentrifugenröhrchen und Kryo-Fläschchenkühler > 0 Grad C-Mini-Kühler; 12 Wells; 0,5 bis 1,5 ml-Röhrchen