Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Deckglas-Pinzetten
Die Spitzen sind so geformt, dass das Abdeckglas leicht angehoben werden kann. Bel-Art™ SP Scienceware™ Abdeckglaspinzetten sind vollständig mit braunem Teflon™ FEP beschichtet und entsprechen den FDA-Vorschriften für direkten Lebensmittelkontakt.
Marke: Bel-Art™ H37942-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die braune FEP-Beschichtung aus PTFE schützt vor Kratzern
- Die breite, gebogene Spitze eignet sich perfekt zum Anheben von Deckgläsern
Spezifikation
Gebogen | |
Teflon | |
Pinzette für Deckglas | |
Standard |
4 in. | |
102 mm | |
Pinzette für Deckglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Deckglas-Pinzetten > Pinzette aus Glas, gebogen, 102 mm lang
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur