Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Conway-Diffusionsschalen
Zur Bestimmung von CO2, Ammoniak oder Alkohol im Blut oder Serum per Diffusionsmethode nach Obrink. Bel Art™ SP Scienceware™ Conway-Diffusionsschalen sind dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F).
Marke: Bel-Art™ F40941-0000
Beschreibung
Für die Obrink-Methode zur Bestimmung von Kohlendioxid, Ammoniak oder Alkohol im Blut oder Serum mittels Diffusionsmethode. Bel Art™ SP Scienceware™ Conway Diffusion Cells sind bei 121 °C (250 °F) dampfautoklavierbar.
- Glatte, weiße Polypropylenform mit ungefärbtem, durchsichtigem Polypropylendeckel
- Der Deckel besitzt einen Griff zum Anheben und passt in die ringförmige Vertiefung der Schale, wodurch der Innenraum verschlossen wird
- Bei 121 °C (250 °F) dampfautoklavierbar
Spezifikation
Inklusive Verschluss | |
Flat | |
10 x 60 mm | |
Polypropylen | |
Non-sterile | |
10 x 60 mm | |
Für Blut- oder Serum-Assays zur Bestimmung von Kohlendioxid, Ammonium oder Alkohol | |
3/Packung | |
0,15 in. | |
0,15 in. | |
0.1 cm | |
3.5 cm | |
8.3 cm |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Reusable | |
Rund | |
Diffusionszelle nach Conway | |
1 | |
Abdeckung | |
10 mm | |
0,03 in. | |
0.4 cm | |
0.4 cm | |
0.6 cm |