Learn More
Bel-Art™ Klonierungsscheibe
Zur zeitsparenden und mühelosen Isolierung einer großen Anzahl an Klonen
Marke:  Bel-Art™ F37847-0003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11756595
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Zur zeitsparenden und mühelosen Isolierung einer großen Anzahl an Klonen
  • Die sterilen Papierscheiben übertragen die Zellen schnell und einfach auf eine 24-Well-Platte
  • Klonierungsscheiben werden für die RNase- und DNase-Freiheit mit Gammastrahlung sterilisiert
Bestellinformation
Lieferung von 50 Fläschchen, zwei Fläschchen pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
Papier
6,4 mm
Steril
0,25 in
Ideal für die Übertragung und Vermehrung von Zellen
6.4 mm
0.25 in.
RNAse- und DNAse-frei
Klonierungsscheibe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Klonierungsscheibe > Klonierungsscheiben, Größe: 6 mm, 1/4 Zoll