Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklavierbeutel für Hochtemperaturanwendungen
Geeignet für hohe Temperaturen zur Verringerung der Autoklavierzeit
Marke:  Bel-Art™ H13182-0815
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13293529
  • 109.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Beutelverschlüsse und Beutelhalter sind separat lieferbar.
Beschreibung
Beschreibung
Hält hohen Temperaturen stand, um die Autoklavierzeit zu verkürzen
  • Geeignet zur Entsorgung von Petrischalen, Membranfiltern, Multiwellplatten, Pipetten und mehr
  • Aus beständigem, transparentem, 0.05 mm (2 mil) starkem Polypropylen
  • Dampfautoklavierbar bei 275 °F (135 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Zip Tie
Single-use
Non-sterile
2 mil
15 in.
8 in.
Autoclave Bags
Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Durchsichtig
Polypropylen
0,050 mm
38,1 x 20cm (15 x 8 in.)
38,1 cm
20 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklavierbeutel für Hochtemperaturanwendungen > 8 x 15 in. (20 x 38 cm)