Learn More
Bel-Art™ ZELLSCHABER, VE=10 Stück
Wirtschaftliche und wiederverwendbare Werkzeuge zum Schaben von Zelllysaten oder zum Entfernen und Ernten von Gewebekulturen aus allen Arten von Schalen
Marke: Bel-Art™ F37756-0010
Beschreibung
Wirtschaftliche und wiederverwendbare Werkzeuge zum Schaben von Zelllysaten oder zum Entfernen und Ernten von Gewebekulturen aus allen Arten von Schalen
- Schmale Klinge mit 0.6 Zoll (15 mm)
- Geeignet für 35 und 60 mm große Petrischalen und Zellkulturcluster mit 6 und 12 Wells
- Abgewinkelte und meißelförmige Klinge mit glattem Griff aus Polypropylen für gute chemische Beständigkeit
- Wiederverwendbar
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- 7.75 × 0.5 in. (19.7 × 1.3 cm)
Spezifikation
Polypropylen | |
Zelllysate zerkratzen und Gewebekulturen aus verschiedenen Zellkulturschalen ernten | |
Wiederverwendbar | |
21 cm | |
0.625 Zoll |
Autoklavierbar | |
35 mm und 60 mm Petrischalen und 6- und 12-Well-Zellkulturcluster | |
8,25 in. | |
1,6 cm | |
Zellheber |