Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Entsorgungsbehälter für zerbrochenes Glas
Fasst 10 Liter. Bel Art™ SP Scienceware™ Behälter für die Glasentsorgung ermöglichen ein sicheres Entsorgen gefährlicher Glasscherben aus dem Labor.
Marke:  Bel-Art™ F24653-0001
92.13 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11302204
  • 113.00 CHF / 6 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fasst 10 Liter Bel Art™ SP Scienceware™ Entsorgungsboxen für zerbrochenes Glas bieten eine sichere Entsorgung von gefährlichen zerbrochenen Laborgläsern.
  • Der Behälter aus robuster Wellpappe enthält einen Beutel aus 2 mil starkem Polypropylen zur Aufbewahrung von Glassplittern und verschütteten Flüssigkeiten
  • Auffälliger Aufdruck in vier Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch)
  • Wird platz- und versandkostensparend zusammengefaltet geliefert, lässt sich jedoch schnell zusammenbauen
  • Nicht als DOT-Behälter zugelassen
  • Sicherer, durchstichfester Behälter für zerbrochene Glasartikel
Das Bodenmodell fasst 40 lbs. (18 kg) Abfall
Spezifikation
Spezifikation
10 l
Green
69 cm
30 cm
12 in.
27 in.
Safety Container
2.3 gal.
30 x 30 x 69 cm
30 cm
Not Autoclavable
12 in.
Corrugated Cardboard
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Entsorgungsbehälter für zerbrochenes Glas > Fassungsvermögen: 10 l, 18 kg