Learn More
Bel-Art™ 96 WELL REPLIKATOR BELBLOTTER
Entwickelt für die Erledigung mühsamer Aufgaben mit minimalem Aufwand
Marke:  Bel-Art™ F37876-0002
Artikelnummer. 10748661
  • 39.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die 96 offenen Pipettenspitzen dieses Werkzeugs eignen sich für alle Arten von Mikrotiterplatten mit 96 Wells; von flachen, V-förmigen oder runden Bodenplatten bis hin zu dünnwandigen 0.2 ml-PCR-Platten und -Röhrchen
  • Kann für die Replikation rekombinanter DNA-Bibliotheken, die Inokulation von Filtern für die Koloniehybridisierung, PCR, Phagen-Typisierung und andere Anwendungen verwendet werden
  • Aus Polycarbonatkunststoff, einfach zu verwenden, wiederverwendbar und autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Non-sterile
1/Packung
0.2 ml
Reusable
Polycarbonat
Steigern Sie die Produktivität, minimieren Sie den Aufwand
Transparent
96-Well Replizierinstrument
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel-Art™ 96 WELL REPLIKATOR BELBLOTTER > Replikationswerkzeug