Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Autoklavierbare Eimer und Kübel aus Polypropylen
Robuste Eimer mit montierten Deckeln/Abdeckungen und mit Stahl überzogenen Bügelgriffen
Marke:  Bel-Art™ F16776-0000
Artikelnummer. 11880441
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Lichtdurchlässige weiße Eimer ermöglichen eine einfacheres Erkennen des Flüssigkeitsniveaus
  • Polypropylen ist dampfautoklavierbar (121 °C), Polyethylen ist nicht autoklavierbar
  • 8 qt./7.6 l-Eimer verfügt über abnehmbaren, stahlbeschichteten Stützring und Bügelgriff
  • 14 qt./13.2 l-Eimer hat einen stahlbeschichteten Schwenkbügel mit Griff, ohne Stützring
  • Große Eimer erfüllen die US-amerikanische Spezifikation MIL-P36257A
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Autoklavierbare Eimer und Kübel aus Polypropylen > 13.2 l, Polypropylen, weiß, mit Schwenkgriff