Learn More
Bel-Art™ Magnetrührer aus PS mit Druckluft-Antrieb 102mm Durchm., 21 - 55kPa Druck
Der kompakte Rührer mit geringer Stellfläche ist optimal für das Rühren von Gefäßen bis zu 1 l geeignet
Marke:  Bel-Art™ F37002-0000
56.33 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10420394
  • 88.24 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Schläuche sind für den Anschluss an eine Luftversorgung im Lieferumfang enthalten.
Beschreibung
Beschreibung
  • Benötigt für den Antrieb des Magnetrührers nur 3 bis 8 psi (21 bis 55 kPa)
  • Hervorragend geeignet für den Einsatz in Bereichen mit potenziell explosivem Lösungsmitteldampf
  • Kann mit magnetischen Rührstäben bis zu einer Länge von 2.5 cm (1 Zoll) verwendet werden
  • Eliminiert Funkengefahr durch elektrische Quellen
  • Hergestellt aus schlagfestem Polystyrol für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung bei verschütteten Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
0 to 2000 rpm
Polystyrol
None
0/1 V
4 in.
0,75 in.
Air Operated Turbine Magnetic Stirrer
1
1 L
Round
4 x 0,75 in. (102 x 19 mm)
102 mm
19 mm
Name des Produkts
Bel-Art™ Magnetrührer aus PS mit Druckluft-Antrieb 102mm Durchm., 21 - 55kPa Druck > 3 bis 8 psi (21 bis 55 kPa); 4 x 0.75 Zoll (102 x 19 mm)