Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Exsikkatorschränke aus Acryl
Wird in Kühlschränken oder bei Raumtemperatur verwendet
Marke: Bel Art™ F42066-0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Acrylschrank mit herausnehmbaren, tablettähnlichen Einlegeböden mit perforierten Böden und Ein-/Ausschieben auf voreingestellten Schienen
- Die Tür öffnet von rechts nach links und ist mit einer Edelstahlverriegelung gesichert
- Erhältlich mit drei Einlegeböden
- Erhältlich in transparenter Farbe und in Bronze für lichtempfindliche Materialien
Spezifikation
Bronze | |
Acryl | |
(ab)gedichtet | |
32 Kanister | |
3 herausnehmbare Tablett-ähnliche Einlegeböden | |
12 x 12 Zoll (30,4 x 30,4 cm) | |
30,4 cm | |
30,4 cm | |
30,4 cm |
Front-loading | |
Desiccator | |
Wird in Kühlschränken/bei Raumtemperatur für lichtempfindliche Materialien verwendet | |
3 Tablett-ähnliche Einlegeböden mit perforierten Böden und Ein-/Ausschieben auf vorgefertigten Schienen, Verdrehsicherung aus Edelstahl für die Tür | |
0.82 ft.³ | |
12 in. | |
12 in. | |
12 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Exsikkatorschränke aus Acryl > Bronze
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur